Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10724053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724053 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10213822 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215294 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10724053 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL01003DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 111124-90-4
Summenformel C4H7N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 161.18
MDL-Nummer MFCD02091382
InChI-Schlüssel QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
IUPAC-Name 1-Methylimidazol-4-Sulfonamid
SMILES CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formelmasse 161.18
Reinheit (%) 97%