Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10675135
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675135 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10610315 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10620315 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675135 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03616DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 66121-69-5
Summenformel C5H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 107.116
MDL-Nummer MFCD06411537
InChI-Schlüssel LAKVILSENFFPRR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795115
IUPAC-Name 1-Methylimidazol-4-Carbonitril
SMILES CN1C=C(N=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyano-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-carbonitrile, 1-methyl, 4-cyano-1-methylimidazole, 1-methyl-4-cyano-1h-imidazole, 1-methyl-4-imidazolecarbonitrile, 1h-imidazole-4-carbonitrile,1-methyl
Formelmasse 107.12
Reinheit (%) 97%