Learn More
(1-Methyl-1H-Imidazol-5-yl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576524 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10197562 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10573143 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC23613DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 486414-86-2
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.148
InChI-Schlüssel PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
PubChem CID 2795424
IUPAC-Name (3-Methylimidazol-4-yl)methanamin
SMILES CN1C=NC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 97%