Learn More
(1-Methyl-1H-Imidazol-4-yl)Methylamin, 95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC03613DE
Additional Details : CAS : 486414-83-9 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10021034
  • 1341.88 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Chemische Identifikatoren
486414-83-9
111.148
1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
(1-Methylimidazol-4-yl)methanamin
C5H9N3
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
2795114
CN1C=C(N=C1)CN
Spezifikation
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
5g
95%
1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
CN1C=C(N=C1)CN
111.148
111.15
Bernsteinfarbene Glasflasche
486414-83-9
C5H9N3
YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
(1-Methylimidazol-4-yl)methanamin
2795114
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation