Learn More
(1-Methyl-1H-Imidazol-4-yl)Methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine |
Formelmasse | 111.15 |
Reinheit (%) | 95% |