Learn More
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10672433 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10562662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672433 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20809CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 17334-08-6
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD00964673
InChI-Schlüssel CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
IUPAC-Name (1-Methylimidazol-2-yl)methanol
SMILES CN1C=CN=C1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%