Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10344332 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10782293 1 g Amber Glass Bottle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10344332 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC23501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 305381-67-3
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.163
MDL-Nummer MFCD03086163
InChI-Schlüssel SGHWYTLJLHVIBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-methyl
PubChem CID 2776549
IUPAC-Name 1-Methylbenzotriazol-5-Carbonsäure
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)O)N=N1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%