Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10009321
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
499770-67-1
C8H7N3O
161.164
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
2795417
1-Methylbenzotriazol-5-Carbaldehyd
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
499770-67-1
C8H7N3O
161.164
IPVPVOVAJDRRAK-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1h-benzotriazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-benzotriazolecarboxaldehyde, 1-methylbenzotriazole-5-carboxaldehyde
2795417
1-Methylbenzotriazol-5-Carbaldehyd
CN1C2=C(C=C(C=C2)C=O)N=N1
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%