Learn More
1-Methyl-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30466201
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466201 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466201 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3307791G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,2,4-triazole
CAS 6086-21-1
Summenformel C3 H5 N3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5N3/c1-6-3-4-2-5-6/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncn1
IUPAC-Name 1-Methyl-1,2,4-Triazol
Molekulargewicht (g/mol) 83.09
Formelmasse 83.0483