Learn More
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15441289
38.04 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4965-09-7
MFCD00798989
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4965-09-7
MFCD00798989
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (1MeTIQ) is an endogenous antidepressant and parkinsonism-preventing substance that demonstrates neuroprotectiveactivity. Following systemic administration in rats, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline produces antidepressant-like effect similar to the effect of imipramine. 1MeTIQ is a reversible short-acting moderate inhibitor of MAO A/B. Also known as 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline, 1MeTIQ. It is an important raw material and intermediate for revaprazan and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Farbe Gelb
Siedepunkt 119°C (18 mmHg)
Summenformel C10H13N
Menge 1 g
Beilstein 82140
Synonym 1-m-thiq, 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methylisoquinoline, chembl95456, isoquinoline, tetrahydromethyl, n-methyl,tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-methyl, 1metiq, pubchem13018, acmc-1aktb
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1C2=CC=CC=C2CCN1
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
PubChem CID 92214
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig