Learn More
1-Methoxynaphthalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Methoxynaphthalene is used in the study of peroxygenase activity of cytochrome c peroxidase. It is used as a precursor to synthesize prenyl naphthalene-ols, which shows antioxidative activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Methoxynaphthalin wird bei der Untersuchung der Peroxygenaseaktivität der Zytochrom-c-Peroxidase verwendet. Wird als Vorstufe zur Synthese von Prenylnaphthalin-olen verwendet, die antioxidative Aktivität zeigt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Kohlenstoffdisulfid und Benzol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxynaphthalene |
| Schmelzpunkt | 5°C |
| Dichte | 1.094 |
| Siedepunkt | 135°C to 137°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.621 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 7748884 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. Miscible with ether,carbon disulfide and benzene. |
| Formelmasse | 158.2 |
| Mehr anzeigen |