Learn More
1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30476099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476099 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3505101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Summenformel C10 H12 O
Menge 1 g
Synonym trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-β-methylstyrene
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
SMILES COc1ccc(\C=C\C)cc1
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.0888