Learn More
1-Methoxy-2-propanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2-propanone |
| CAS | 5878-19-3 |
| Summenformel | C4 H8 O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Propanone, 1-methoxy-, 2-Propanone, methoxy- (7CI), 1-Methoxy-2-propanone, 1-Methoxyacetone, Methoxy-2-propanone, Methoxyacetone, Methoxymethyl methyl ketone, Methyl methoxymethyl ketone, α-Methoxyacetone, α-Methoxypropanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COCC(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-Methoxypropan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.11 |
| Formelmasse | 88.0524 |