Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Beschreibung
1-Methoxy-2-propanol wird als Reagenz bei der Synthese von 2-Amino-3-carboxy-4-phenylthiophenen verwendet, das als Proteinkinase C-Inhibitor dient. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von Metolachlor verwendet. Es fungiert als guter biologischer Indikator. Außerdem wird es als Lösungsmittel und Frostschutzmittel verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2-propanol |
| Schmelzpunkt | °C bis 100 °C |
| Dichte | 0.926 g/mL |
| Siedepunkt | 119°C to 120°C |
| Flammpunkt | 35°C |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Brechungsindex | 1.403 |
| Menge | 1 L |
| UN-Nummer | UN3092 |
| Beilstein | 1731270 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methoxy-2-propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, 2-methoxy-1-propanol
RUO– Nur für Forschungszwecke