Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Artikelnummer. 11353316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
250 Milliliter
4 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353316 250 mL 250 Milliliter
11394298 250 mL 250 Milliliter
11304308 1 L 1 Liter
11363316 1 L 1 Liter
11314308 4 L 4 Liter
11324308 4 x 4 L 16 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11353316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12694.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90,12 g/mol
1-Methoxy-2-propanol wird als Reagenz bei der Synthese von 2-Amino-3-carboxy-4-phenylthiophenen verwendet, das als Proteinkinase C-Inhibitor dient. Es wird auch als Reagenz bei der Synthese von Metolachlor verwendet. Es fungiert als guter biologischer Indikator. Außerdem wird es als Lösungsmittel und Frostschutzmittel verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-98-2
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00004537
InChI-Schlüssel ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-2-propanol
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Farblos
Dichte 0.926 g/mL
pH 4 to 7
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 35°C
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Alcohol-like
Brechungsindex 1.403
Menge 250 mL
UN-Nummer 3092
Beilstein 1731270
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol and ether.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methoxy-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methoxy-2-propanol
RUO– Nur für Forschungszwecke