Learn More
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347056 25 g 25 Gramm
11337056 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06931.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31469-15-5 | C8H18O2Si | 174.32 g/mol
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene is used in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride. It acts as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization. It is also used as a versatile reagent in conjugate addition4 and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen wird bei der Synthese chiraler β-lactame durch Reaktion mit (S)-alkyliden(1-arylethyl)aminen in Gegenwart von Titantetrachlorid verwendet. Es wirkt als Katalysator oder Initiator bei der Gruppentransferpolymerisation. Es wird auch als vielseitiges Reagenz bei Konjugat-Addition4 und Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31469-15-5
Summenformel C8H18O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 174.32
MDL-Nummer MFCD00010232
InChI-Schlüssel JNOGVQJEBGEKMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-methyl-1-trimethylsiloxy propene, methyl trimethylsilyl dimethylketene acetal, dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal, 1-methoxy-2-methylprop-1-en-1-yl oxy trimethylsilane, silane, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyl oxy trimethyl, 1-methoxy-1-trimethylsiloxy-2-methyl-1-propene, dimethylketene methyltrimethylsilylacetal, 1-methoxy-1-trimethylsilyloxy-2-methylpropene, 1-methoxy-2-methyl-1-propenyloxy trimethylsilane, 1-methoxy-2-methylprop-1-enoxy-trimethylsilane
PubChem CID 552336
IUPAC-Name (1-Methoxy-2-methylprop-1-enoxy)-trimethylsilan
SMILES COC(O[Si](C)(C)C)=C(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 35°C to 36°C (15mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene
Menge 25 g
Flammpunkt 30°C (86°F)
Brechungsindex 1.415
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.858
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1362893
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 174.32
Reinheit (%) 97%