Learn More
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene is used in the synthesis of chiral β-lactams by reacting with (S)-alkylidene(1-arylethyl)amines in the presence of titanium tetrachloride. It acts as a catalyst or initiator in the group-transfer polymerization. It is also used as a versatile reagent in conjugate addition4 and aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen wird bei der Synthese chiraler β-lactame durch Reaktion mit (S)-alkyliden(1-arylethyl)aminen in Gegenwart von Titantetrachlorid verwendet. Es wirkt als Katalysator oder Initiator bei der Gruppentransferpolymerisation. Es wird auch als vielseitiges Reagenz bei Konjugat-Addition4 und Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propen wird bei der Synthese chiraler β-lactame durch Reaktion mit (S)-alkyliden(1-arylethyl)aminen in Gegenwart von Titantetrachlorid verwendet. Es wirkt als Katalysator oder Initiator bei der Gruppentransferpolymerisation. Es wird auch als vielseitiges Reagenz bei Konjugat-Addition4 und Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel und starke Säuren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Siedepunkt | 35°C to 36°C (15mmHg) |
Chemischer Name oder Material | 1-Methoxy-2-methyl-1-(trimethylsiloxy)propene |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1362893 |
Flammpunkt | 30°C (86°F) |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 174.32 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.415 |