Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61723.03
Additional Details : CAS : 162515-68-6 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438288
  • 85.98 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
27-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
162515-68-6
146.204
VFAXPOVKNPTBTM-UHFFFAOYSA-N
9793825
C1CC1(CC(=O)O)CS
C6H10O2S
MFCD03411600
2-1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropylacetic acid, 1-mercaptomethyl-cyclopropaneacetic acid, unii-1x00t93wyx, cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl, 2-1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid
2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure
Spezifikation
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Stench
42°C to 46°C
162515-68-6
MFCD03411600
2-1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropylacetic acid, 1-mercaptomethyl-cyclopropaneacetic acid, unii-1x00t93wyx, cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl, 2-1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid
C1CC1(CC(=O)O)CS
146.204
146.21
98%
>110°C (230°F)
Weiß
1g
C6H10O2S
UN3261
VFAXPOVKNPTBTM-UHFFFAOYSA-N
2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure
9793825
Kristallin
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation