Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448288 5 g 5 Gramm
15438288 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61723.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 162515-68-6
Summenformel C6H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 146.204
MDL-Nummer MFCD03411600
InChI-Schlüssel VFAXPOVKNPTBTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropylacetic acid, 1-mercaptomethyl-cyclopropaneacetic acid, unii-1x00t93wyx, cyclopropaneacetic acid, 1-mercaptomethyl, 2-1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid, 1-mercaptomethyl cyclopropyl acetic acid, 1-sulfanylmethyl cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 9793825
IUPAC-Name 2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure
SMILES C1CC1(CC(=O)O)CS
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Stench
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 146.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin