Learn More
1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30049948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049948 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049948 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0698.230025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(Mercaptomethyl)cyclopropanessigsäure (2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
CAS 162515-68-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H10 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic Acid, [1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl]acetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2S/c7-5(8)3-6(4-9)1-2-6/h9H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1(CS)CC1
IUPAC-Name 2-[1-(Sulfanylmethyl)cyclopropyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
Menge 25 mg
Formelmasse 146,0402 g/mol