Learn More
1-Mercaptoadamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465128
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465128 250 mg 250 Milligramm
15455128 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58958.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34301-54-7 | C10H16S | 168.298 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34301-54-7
Summenformel C10H16S
Molekulargewicht (g/mol) 168.298
MDL-Nummer MFCD00213530
InChI-Schlüssel ADJJLNODXLXTIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanethiol, adamantanethiol, 1-adamantyl hydrosulfide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-thiol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane-1-thiol, acmc-20aoyp, 1-admsh, pubchem21526, 1-adsh
PubChem CID 99730
IUPAC-Name Adamantan-1-thiol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Mercaptoadamantane
Schmelzpunkt 99°C to 106°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 168.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Mercaptoadamantane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.