Learn More
1-Isopropenyl-3-methylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30396710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396710 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI87282550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Summenformel C10H12
Menge 50 mg
Synonym 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
InChI-Formel InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-Name 1-methyl-3-prop-1-en-2-ylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Formelmasse 132.0939