Learn More
1-Iodpropan, TRC
Artikelnummer. 30392581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392581 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI71879010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Summenformel C3H7I
Menge 10 g
Synonym Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCI
IUPAC-Name 1-Iodpropan
Molekulargewicht (g/mol) 169.99
Formelmasse 169.9592