Learn More
1-Iodonaphthalin, 97.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10360304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10360304
Marke: Thermo Scientific Acros 218420500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-14-2
Summenformel C10H7I
Molekulargewicht (g/mol) 254.07
MDL-Nummer MFCD00003876
InChI-Schlüssel NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC-Name 1-Iodonaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodonaphthalene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.7400g/mL
Siedepunkt 302.0°C to 305.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7I
Brechungsindex 1.6980 to 1.7040
Menge 50 mL
Beilstein 05, 550
Relative Dichte 1.74
Formelmasse 254.07
Reinheit (%) 97.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.