Learn More
1-Iodhexan, TRC
Artikelnummer. 30397958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397958 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7065301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodohexane
CAS 638-45-9
Summenformel C6H13I
Menge 1 g
Synonym 1-Hexyl Iodide, 1-Iodo-n-hexane, Hexyl Iodide, NSC 9251, n-Hexyl Iodide
InChI-Formel InChI=1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCI
IUPAC-Name 1-iodohexan
Molekulargewicht (g/mol) 212.07
Formelmasse 212.0062