Learn More
1-Iodheptan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389829 50 g 50 Gramm
11399829 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24206.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226.101 g/mol
1-Iodoheptane is used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iodheptan wird bei der Funktionalisierung von symmetrischen sternförmigen Molekülen mit Carboranclustern verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4282-40-0
Summenformel C7H15I
Molekulargewicht (g/mol) 226.101
MDL-Nummer MFCD00001104
InChI-Schlüssel LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
PubChem CID 20274
IUPAC-Name 1-Iodoheptan
SMILES CCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodoheptane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 1.379
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 78°C (174°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 50 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 226.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodoheptane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodoheptane