Learn More
1-Iodo-4-nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11924581 100 g Glasflasche 100 Gramm
10103170 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 122381000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-98-6
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.01
MDL-Nummer MFCD00007299
InChI-Schlüssel SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-iodo-4-nitro, p-iodonitrobenzene, 4-iodonitrobenzene, p-nitroiodobenzene, 4-nitroiodobenzene, 4-iodo-nitrobenzene, p-nitrophenyl iodide, 1-iodo-4-nitro-benzene, 4-iodo-1-nitrobenzene, 4-nitro-1-iodobenzene
PubChem CID 12495
IUPAC-Name 1-Iod-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-nitrobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 171.0°C to 173.0°C
Farbe Braun
Siedepunkt 289.0°C (772.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4NO2
Menge 100 g
Beilstein 05, 253
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Iodo-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.