Learn More
1-Iodo-4-n-pentylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337119 1 g 1 Gramm
11347119 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27356.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 85017-60-3 | C11H15I | 274.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85017-60-3
Summenformel C11H15I
Molekulargewicht (g/mol) 274.145
MDL-Nummer MFCD00079767
InChI-Schlüssel MTRMOYSZRPLAOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodopentylbenzene, 1-iodo-4-n-pentylbenzene, 4-pentyliodobenzene, #, 1-iodanyl-4-pentyl-benzene
PubChem CID 145057
IUPAC-Name 1-Iod-4-pentylbenzol
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
Dichte 1.38
Siedepunkt 88°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 274.14
Reinheit (%) 98%