Learn More
1-Iodo-3 -Methylbutan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371847 50 g 50 Gramm
11361847 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05194.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-28-6 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-Iodo-3-methylbutane, 97%, stab. with copper can be used for organic synthesis or used as solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Iod-3-methylbutan, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, kann für die organische Synthese oder als Lösungsmittel verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-28-6
Summenformel C5H11I
Molekulargewicht (g/mol) 198.047
MDL-Nummer MFCD00039414
InChI-Schlüssel BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl iodide, isopentyl iodide, butane, 1-iodo-3-methyl, 3-methylbutyliodide, 1-iodo-3-methyl-butane, 1-jod-3-methylbutan, iso-amyliodide, unii-e1e5du187l, 1-jod-3-methylbutan czech, 1-iodo-3-methyl butane
PubChem CID 10924
IUPAC-Name 1-iodo-3-Methylbutan
SMILES CC(C)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-3-methylbutane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.515
Siedepunkt 146°C to 148°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1730990
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5120
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 97%