Learn More
1-Iod-2-Nitrobenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450023 100 g 100 Gramm
11440023 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12100.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-73-4 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-73-4
Summenformel C6H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 249.01
MDL-Nummer MFCD00007088
InChI-Schlüssel JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodonitrobenzene, o-iodonitrobenzene, o-nitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2-nitro, 2-nitroiodobenzene, 2-iodo-1-nitrobenzene, 1-iodo-2-nitro-benzene, 2-iodo-nitrobenzene, 2-nitro-iodobenzene, benzene, iodonitro
PubChem CID 69115
IUPAC-Name 1-Iod-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 288°C to 289°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2044110
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 249.01
Reinheit (%) 97%