Learn More
1-Iod-2-Methylpropan, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
10124660 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10583771 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10063383 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10124660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223740250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 513-38-2 | C4H9I | 184.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 513-38-2
Summenformel C4H9I
Molekulargewicht (g/mol) 184.02
MDL-Nummer MFCD00001084
InChI-Schlüssel BTUGGGLMQBJCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl iodide, propane, 1-iodo-2-methyl, isobutyljodid, isobutyliodide, 2-methylpropyl iodide, primary isobutyl iodide, isobutyljodid czech, 1-jod-2-methylpropan, 1-jod-2-methylpropan czech, 1-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 10556
IUPAC-Name 1-iodo-2-Methylpropan
SMILES CC(C)CI
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2-methylpropane
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -93.0°C
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.5900g/mL
Siedepunkt 120.0°C to 121.0°C
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2I
Brechungsindex 1.4948 to 1.4968
Menge 25 mL
Merck Index 15,5189
Relative Dichte 1.59
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisator copper
Formelmasse 184.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodo-2-methylpropane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.