Learn More
1-Iodo-2,5-Dimethoxy-4-Methylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-2, 5-dimethoxy-4-methylbenzene |
| CAS | 75056-76-7 |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C9H11IO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00092757 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,5-dimethoxy-4-iodotoluene, benzene,1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl, maybridge1_006616, 1,4-dimethoxy-2-methyl-5-iodobenzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodanyl-2,5-dimethoxy-4-methyl-benzene, 1-iodo-2,5-dimethoxy-4-methylbenzene |
| InChI-Schlüssel | BNVXMDDALQKRFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC(I)=C(OC)C=C1C |
| Show More |