Learn More
1-Iod-2,4-Dinitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490058
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490058 25 g 25 Gramm
11480058 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23659.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 709-49-9 | C6H3IN2O4 | 294.004 g/mol
It is employed in the cloning and characterization of a biotic-stress-inducible glutathione transferase from Phaseolus vulgaris.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Klonierung und Charakterisierung einer biotisch-stress-induzierbaren Glutathion-Transferase aus Phaseolus vulgaris eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Basen und Licht fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Im Dunkeln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-49-9
Summenformel C6H3IN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 294.004
MDL-Nummer MFCD00039738
InChI-Schlüssel FXMKXMJLXRTQSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitroiodobenzene, benzene, 1-iodo-2,4-dinitro, unii-not697x2xm, ccris 7907, 4-iodo-1,3-dintrobenzene, 6-iodo-1,3-dintrobenzene, 2,4-dinitro-1-iodobenzene, not697x2xm, 1-iodo-2,4-dinitro-benzene, 1-iod-2,4-dinitrobenzol
PubChem CID 69730
ChEBI CHEBI:59000
IUPAC-Name 1-Iod-2,4-dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 25 g
Beilstein 1113584
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 294.01
Reinheit (%) 98%