Learn More
1-Indanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10294920
Marke: Thermo Scientific Acros 122110250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 83-33-0 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-33-0
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
InChI-Schlüssel QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
PubChem CID 6735
ChEBI CHEBI:17404
IUPAC-Name 2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indanone
Schmelzpunkt 38.0°C to 42.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 243.0°C to 245.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 07,36
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Indanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /