Learn More
1-Indanon, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001220
175.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83-33-0
C9H8O
132.16
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
6735
CHEBI:17404
2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
83-33-0
C9H8O
132.16
QNXSIUBBGPHDDE-UHFFFAOYSA-N
1-indanone, indan-1-one, 2,3-dihydro-1h-inden-1-one, indanone, alpha-indanone, alpha-hydrindone, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro, 1-indone, hydrindone, .alpha.-indanone
6735
CHEBI:17404
2,3-Dihydroinden-1-on
C1CC(=O)C2=CC=CC=C21
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Indanone
Schmelzpunkt 38.0°C to 42.0°C
Farbe Braun bis Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 243.0°C to 245.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 07,36
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether and chloroform
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Indanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /