Learn More
1-Indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10656202 10 g Glasflasche 10 Gramm
10337940 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 186110100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6351-10-6 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-6-6351
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00003797
InChI-Schlüssel YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-indanol, indanol, indan-1-ol, 1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2,3-dihydro, 1h-indenol, 2,3-dihydro, 1-hydroxyindan, 1-hydroxyindane, 1-indanole, --indanol
PubChem CID 22819
ChEBI CHEBI:16697
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Indanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 06, 574
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in petroleum ether
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Indanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.