Learn More
1-Hydroxyethyliden-bis-(Phosphonsäure), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305847 10 g 10 Gramm
11315847 2 g 2 Gramm
11470590 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043502.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 206.027 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2809-21-4
Summenformel C2H8O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 206.027
MDL-Nummer MFCD00070585
InChI-Schlüssel DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym etidronic acid, etidronate, hedp, 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, ehdp, etidronsaeure, acetodiphosphonic acid, hydroxyethanediphosphonic acid, oxyethylidenediphosphonic acid, turpinal sl
PubChem CID 3305
ChEBI CHEBI:4907
IUPAC-Name (1-Hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonsäure
SMILES CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxyethylidenebis (phosphonic acid)
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Merck Index 14,3863
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.