Learn More
1-Hydroxycyclohexylphenylketon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327746 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11327746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11377.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947-19-3 | Molecular Formula: C13H16O2 | Molecular Weight: 204.269 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hydroxycyclohexylphenylketon wird als Photoinitiator in UV-strahlungshärtenden Technologien eingesetzt, die in verschiedenen Anwendungen und Industriezweigen eingesetzt werden, etwa Druck und Verpackung, Beschichtungen, Möbel und Böden und Klebstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (1108 mg/l bei 25 °C). Löslich in Aceton, Butylacetat, Methanol und Toluol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947-19-3
Summenformel C13H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.269
MDL-Nummer MFCD00059561
InChI-Schlüssel QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol, irgacure 184, methanone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl, unii-e7jvn2243x, 1-hydroxycyclohexyl-phenylmethanone, 1-cyclohexylhydroxyphenylketone
PubChem CID 70355
IUPAC-Name (1-Hydroxycyclohexyl)-Phenylmethanon
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Dichte 1.17
Siedepunkt >225°C
Flammpunkt >150°C (302°F)
Menge 25 g
Beilstein 2330973
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (1108mg/L at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%