Learn More
1-Hydroxy-2-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30406812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406812 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95085050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Xinafoic acid
CAS 86-48-6
Summenformel C11 H8 O3
Menge 50 g
Synonym 1-Hydroxy-2-naphthoic Acid, 2-Naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, 2-Naphthoic acid, 1-hydroxy- (8CI), 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1-Hydroxy-2-naphthoic acid, 1-Naphthol-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1-naphthol, NSC 3717, Xinafoic acid, α-Hydroxy-β-naphthoic acid, GR 66288X, Salmeterol related
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O3/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6,12H,(H,13,14)
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
IUPAC-Name 1-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Formelmasse 188.047
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.