Learn More
1-Hydroxy-2-Naphthosäure, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434170 500 g 500 Gramm
11425133 250 g 250 Gramm
11415133 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12785.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ethanol, Benzol, Methanol und Wasser (teilweise).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-48-6
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.182
MDL-Nummer MFCD00003960
InChI-Schlüssel SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 6844
ChEBI CHEBI:36108
IUPAC-Name 1-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 974438
Merck Index 14,4834
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) ≥98%