Learn More
1-Hexin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021002
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11444170
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13156.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexyn wird bei der Vorbereitung trizyklischer Isoindolinon-Gerüste durch Hydrozirkonation und Ringschlussmetathese verwendet. Eingesetzt zur Vorbereitung von trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alken-Tetrafluoroborat durch Reaktion mit Thianthren-Kationenradikalen-Tetrafluoroborat.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-02-7
Summenformel C6H10
Molekulargewicht (g/mol) 82.146
MDL-Nummer MFCD00009504
InChI-Schlüssel CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
PubChem CID 12732
IUPAC-Name Hex-1-yn
SMILES CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyne
Schmelzpunkt -132°C
Dichte 0.718
Siedepunkt 69°C to 71°C
Flammpunkt −21°C (−5°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.399
Menge 10 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 635687
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 82.15
Reinheit (%) ≥98%