Learn More
1-Hexylmagnesiumchlorid, 1 M in MeTHF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418057
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15418057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51167.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44767-62-6
Summenformel C6H13ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 144.93
MDL-Nummer MFCD06798087
InChI-Schlüssel ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexylmagnesium chloride, 1-hexylmagnesium chloride, hexylmagnesium chloride solution, hexyl magnesium chloride, n-hexylmagnesium chloride, chloro hexyl magnesium, odoooexdbngoof-uhfffaoysa-m, 1-hexylmagnesium chloride, 1m in methf, hexylmagnesium chloride2.0m solution, hexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10877247
SMILES CCCCCC[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexylmagnesium chloride
Strukturformel CH3(CH2)4CH2MgCl
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
IUPAC-Name Magnesium;Hexan;Chlorid
Formelmasse 144.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF