Learn More
1-Hexylboronsäurepinacolester, 98%
Artikelnummer. 11387409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387409 25 g 25 Gramm
11367409 1 g 1 Gramm
11377409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27831.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212,14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86308-26-1
Summenformel C12H25BO2
Molekulargewicht (g/mol) 212.14
MDL-Nummer MFCD08457665
InChI-Schlüssel LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 10921795
IUPAC-Name 2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Dichte 1.167
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 25 g
Formelmasse 212.14
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke