Learn More
(1-Hexyl)trimethylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342596 25 g 25 Gramm
11332596 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08594.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2650-53-5 | C9H22BrN | 224.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2650-53-5
Summenformel C9H22BrN
Molekulargewicht (g/mol) 224.186
MDL-Nummer MFCD00051872
InChI-Schlüssel JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexyltrimethylammonium bromide, hexyltrimethylazanium bromide, acmc-209grw, hexyltrimethylammoniumbromide, n-hexyltrimethylammonium bromide, n,n,n,n-hexyltrimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n-trimethyl-, bromide, 1-hexyl trimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 10059492
IUPAC-Name Hexyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 177°C to 180°C
Menge 25 g
Beilstein 3913229
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 224.18
Reinheit (%) 98%