Learn More
1-Hexyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142973
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.5°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3045g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 5 g
Relative Dichte 1.3045
Viskosität 497 mPa.s (25°C)
Formelmasse 312.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.