Learn More
1-Hexyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10616744 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10371144 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10041741 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616744 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354181000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304680-35-1
Summenformel C10H19F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 312.24
MDL-Nummer MFCD03093296
InChI-Schlüssel YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
IUPAC-Name 1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -73.5°C
Farbe Weiß
Dichte 1.3045g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 100 g
Relative Dichte 1.3045
Viskosität 497 mPa.s (25°C)
Formelmasse 312.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.