Learn More
1-Hexen, TRC
Artikelnummer. 30400869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400869 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400869 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29485125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexene
CAS 592-41-6
Summenformel C6 H12
Menge 25 g
Synonym 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene
InChI-Formel InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3
SMILES CCCCC=C
IUPAC-Name Hex-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Formelmasse 84.0939