Learn More
1-Hexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679084 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10679084 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10104890 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10348540 1 L Glasflasche 1 Liter
10689084 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10679084 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    97.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 14.35 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1-Hexen, 97 %, C6H12, CAS-Nummer 592-41-6, Dialen 6, Butylethylen, 1-Hexen, Butylethylen, 1-n-Hexen, Hexylen, Hexen-1, Hexen, n-Hexen, UNII-b38zzz8c206, 1 l, min. 96 % (GC), 01, 215, 62,0 °C bis 65,0 °C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, farblos, 0,6780 g/ml, 209-753-1, -26 °C, 84,15
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-41-6
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.15
MDL-Nummer MFCD00009505
InChI-Schlüssel LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
PubChem CID 11597
ChEBI CHEBI:24579
IUPAC-Name Hex-1-en
SMILES CCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -140.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6780g/mL
Siedepunkt 62.0°C to 65.0°C
Flammpunkt −26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH=CH2
Brechungsindex 1.3867 to 1.3887
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 215
Relative Dichte 0.678
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viskosität 0.34 mm2/s (40°C)
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene