Learn More
1-Hexen-3-one (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30389110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389110 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29502010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexen-3-one
CAS 1629-60-3
Summenformel C6H10O
Menge 10 g
Synonym Propyl Vinyl Ketone, Vinyl Propyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O/c1-3-5-6(7)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3
SMILES O=C(C=C)CCC
IUPAC-Name Hex-1-en-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
Formelmasse 98.0732