Learn More
1-Hexanthiol, 96%
Artikelnummer. 10676992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676992 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10012930 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10046103 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676992 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118,24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-31-9
Summenformel C6H14S
Molekulargewicht (g/mol) 118.24
MDL-Nummer MFCD00004909
InChI-Schlüssel PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC-Name Hexan-1-thiol
SMILES CCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanethiol
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -81°C to 80°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 154.0°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5SH
Brechungsindex 1.4470 to 1.4510
Menge 100 mL
Beilstein 01, 408
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, ethyl ether, hydrocarbons
Formelmasse 118.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke